Få mere at vide
2-Chloro-N-(1-methylpiperidin-4-yl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-(1-methylpiperidin-4-yl)acetamide |
| CAS | 1096305-49-5 |
| Molekylær formel | C8 H15 Cl N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloro-N-(1-methyl-4-piperidinyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15ClN2O/c1-11-4-2-7(3-5-11)10-8(12)6-9/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,12) |
| SMIL | CN1CCC(CC1)NC(=O)CCl |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(1-methylpiperidin-4-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.671 |
| Formel vægt | 190.087 |