Få mere at vide
2-Chloro-m-xylene, 98%
Artikelnummer. 11493468
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493468 500 g 500g
11473468 25 g 25g
11483468 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17867.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6781-98-2 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande med vand.
Bemærkninger
Opbevares i en tæt lukket beholder på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6781-98-2
Molekylær formel C8H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 140.61
MDL nummer MFCD00000565
InChI nøgle VDXLAYAQGYCQEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-m-xylene, 2,6-dimethylchlorobenzene, m-xylene, 2-chloro, benzene, 2-chloro-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl chlorobenzene, 2,6-dimethylphenyl chloride, 1-chloro-2,6-dimethylbenzene, 2,6-dimethylchlorobenzene;2-chloro-m-xylene, 2-chloro-meta-xylene, pubchem3643
PubChem CID 32885
IUPAC navn 2-chlor-1,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-m-xylene
Smeltepunkt -36°C
Tæthed 1.061
Mængde 500 g
Brydningsindeks 1.527
Beilstein 2040954
Kogepunkt 182°C to 183°C
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 140.61
Procent renhed 98%