Få mere at vide
2-Chloro-m-cresol, TRC
Artikelnummer. 30355343
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30355343 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30355343 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC367415100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-hydroxytoluene
CAS 608-26-4
Molekylær formel C7 H7 Cl O
Mængde 100 mg
Synonym 2-Chloro-m-cresol, Phenol, 2-chloro-3-methyl-, m-Cresol, 2-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-3-hydroxytoluene, 2-Chloro-3-methylphenol, 2-Chloro-m-cresol, o-Chloro-m-cresol
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4,9H,1H3
SMIL ClC=1C(O)=CC=CC1C
IUPAC navn 2-chloro-3-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 142.583
Formel vægt 142.019