missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-m-cresol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-3-hydroxytoluene |
| CAS | 608-26-4 |
| Molekylær formel | C7 H7 Cl O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-m-cresol, Phenol, 2-chloro-3-methyl-, m-Cresol, 2-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-3-hydroxytoluene, 2-Chloro-3-methylphenol, 2-Chloro-m-cresol, o-Chloro-m-cresol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4,9H,1H3 |
| SMIL | ClC=1C(O)=CC=CC1C |
| IUPAC navn | 2-chloro-3-methylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.583 |
| Formel vægt | 142.019 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?