Få mere at vide
2-Chloro-m-cresol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-3-hydroxytoluene |
| CAS | 608-26-4 |
| Molekylær formel | C7 H7 Cl O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-m-cresol, Phenol, 2-chloro-3-methyl-, m-Cresol, 2-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-3-hydroxytoluene, 2-Chloro-3-methylphenol, 2-Chloro-m-cresol, o-Chloro-m-cresol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4,9H,1H3 |
| SMIL | ClC=1C(O)=CC=CC1C |
| IUPAC navn | 2-chloro-3-methylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.583 |
| Formel vægt | 142.019 |