Få mere at vide
2-Klor-L-fenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30358261
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30358261 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30358261 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC350385100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-L-phenylalanine
CAS 103616-89-3
Molekylær formel C9H10ClNO2
Mængde 100 mg
Synonym L-2-Chlorophenylalanine, L-o-Chlorophenylalanine, o-Chloro-L-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
SMIL N[C@@H](Cc1ccccc1Cl)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(2-chlorophenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 199.63
Formel vægt 199.04