Få mere at vide
2-Klor-L-fenylalanin, 98+%
Beskrivelse
Den største gevinst i affinitet af alle testede unaturlige aminosyrer blev observeret for 2-chlor-L-phenylalanin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
testede unaturlige aminosyrer blev observeret for 2-chlor-L-phenylalanin.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-L-phenylalanine |
| Smeltepunkt | 196 °C til 199 °C |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 199.64 |
| Procent renhed | ≥98% |