Få mere at vide
2-Chloro-L-phenylalanine, 98+%
Artikelnummer. 11486240
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11486240
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27135.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103616-89-3 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
Den største gevinst i affinitet af alle testede unaturlige aminosyrer blev observeret for 2-chlor-L-phenylalanin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Den største gevinst i affinitet af alle
testede unaturlige aminosyrer blev observeret for 2-chlor-L-phenylalanin.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103616-89-3
Molekylær formel C9H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 199.63
MDL nummer MFCD00077921
InChI nøgle CVZZNRXMDCOHBG-QMMMGPOBSA-N
Synonym 2-chloro-l-phenylalanine, l-2-chlorophenylalanine, s-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, h-phe 2-cl-oh, 2s-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, phenylalanine, 2-chloro, l-2-chlorophe, l-2-chloro phenylalanine, s-2-chlorophenylalanine, ksc491q0l
PubChem CID 2761491
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(2-chlorphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=C(Cl)C=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-L-phenylalanine
Smeltepunkt 196°C to 199°C
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Mængde 1 g
Formel vægt 199.64
Procent renhed ≥98%