missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro Hippuric Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro Hippuric Acid-d3 |
| CAS | 1794816-82-2 |
| Molekylær formel | C9H5D3ClNO3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (2-Chlorobenzoylamino)acetic Acid-d3, N-(2-Chlorobenzoyl)glycine-d3, N-(o-Chlorobenzoyl)glycine-d3, o-Chlorobenzoylglycine-d3, o-Chlorohippuric Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)/i3D,5D2 |
| SMIL | O=C(NC([2H])([2H])C(O)=O)C1=C([2H])C=CC=C1Cl |
| IUPAC navn | 2-[(2-chloro-6-deuteriobenzoyl)amino]-2,2-dideuterioacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.64 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?