Få mere at vide
2-Chloro-ethanamine-d4 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-ethanamine 1,1,2,2-d4 hydrochloride |
| CAS | 172333-26-5 |
| Molekylær formel | C2 2H4 H2 Cl N . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Chloroethan-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H/i1D2,2D2; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.01 |
| Formel vægt | 119.0207 |