missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-DL-phenylalanine, TRC

Artikelnummer. 30363893
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363893 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363893 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3751451G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-DL-phenylalanine
CAS 14091-11-3
Molekylær formel C9 H10 Cl N O2
Mængde 1 g
Synonym Phenylalanine, 2-chloro-, Alanine, 3-(o-chlorophenyl)-, DL- (8CI), DL-Phenylalanine, 2-chloro-, DL-2-Chlorophenylalanine, NSC 154946, NSC 233876, NSC 28185, o-Chloro-DL-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
SMIL NC(Cc1ccccc1Cl)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 199.63
Formel vægt 199.04
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.