Få mere at vide
2-chlor-D-phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463667
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463667 250 mg 250mg
11307129 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27359.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80126-50-7 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80126-50-7
Molekylær formel C9H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 199.63
MDL nummer MFCD00077920
InChI nøgle CVZZNRXMDCOHBG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloro-d-phenylalanine, h-d-phe 2-cl-oh, d-2-chlorophenylalanine, 2r-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, d-2-chlorophe, d-phenylalanine, 2-chloro, r-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, pubchem11960, pubchem17991, d-2-chloro phenylalanine
PubChem CID 6951092
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(2-chlorphenyl)propansyre
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1Cl)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-D-phenylalanine
Smeltepunkt 211°C to 213°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.64
Procent renhed 98%