Få mere at vide
2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one |
| CAS | 86-39-5 |
| Molekylær formel | C13H7ClOS |
| MDL nummer | MFCD00005067 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | ClC1=CC=C2SC3=C(C=CC=C3)C(=O)C2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.71 |
| Procent renhed | 98% |