Få mere at vide
2-Chloro-9-(tetrahydropyran-2-yl)adenine, TRC
Artikelnummer. 30366985
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30366985 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30366985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC410550100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-9-(tetrahydropyran-2-yl)adenine
CAS 77111-77-4
Molekylær formel C10H12ClN5O
Mængde 100 mg
Synonym 2-Chloro-9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-amine
InChI formel InChI=1S/C10H12ClN5O/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(5-13-7)6-3-1-2-4-17-6/h5-6H,1-4H2,(H2,12,14,15)
SMIL Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2C3CCCCO3
IUPAC navn 2-chloro-9-(oxan-2-yl)purin-6-amine
Molekylvægt (g/mol) 253.69
Formel vægt 253.073