Få mere at vide
2-Chloro-9-methyl-6-(benzylamino)purin (>90%), TRC
Artikelnummer. 30352934
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30352934 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30352934 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC368860250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-9-methyl-6-(benzylamino)purine
CAS 101622-53-1
Molekylær formel C13H12ClN5
Mængde 250 mg
Synonym 6-(Benzylamino)-2-chloro-9-methylpurine, 2-Chloro-6-benzylamino-9-methylpurine, 2-Chloro-9-methyl-N-(phenylmethyl)-9H-purin-6-amine
InChI formel InChI=1S/C13H12ClN5/c1-19-8-16-10-11(17-13(14)18-12(10)19)15-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,15,17,18)
SMIL CCc1ccc(cc1)OCC2OC2
IUPAC navn N-benzyl-2-chloro-9-methylpurin-6-amin
Molekylvægt (g/mol) 273.72