Få mere at vide
2-Chloro-8-methoxy-dibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-8-methoxy-dibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClNO3/c1-18-9-3-5-13-11(7-9)16-14(17)10-6-8(15)2-4-12(10)19-13/h2-7H,1H3,(H,16,17) |
| Formel vægt | 275.0349 |