Få mere at vide
2-Klor-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-on, TRC
Artikelnummer. 30364251
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364251 5 g
30354551 1 g
30349723 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5856085G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1013916-37-4
Molekylær formel C13H14ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 263.72
Synonym 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
IUPAC navn 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
SMIL CC1=CC(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Cl)ncc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H14ClN3O/c1-8-6-11(18)17(9-4-2-3-5-9)12-10(8)7-15-13(14)16-12/h6-7,9H,2-5H2,1H3