Få mere at vide
(2-Chloro-7H-purin-6-yl)-furan-2-ylmethyl-amine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31033599
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31033599 1 g 1g
31025981 100 mg 100mg
31015612 5 g 5g
31024325 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31033599 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD008036751g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Chloro-7H-purin-6-yl)-furan-2-ylmethyl-amine
CAS 101862-47-9
Molekylær formel C10H8ClN5O
MDL nummer MFCD09792860
Mængde 1 g
SMIL ClC1=NC(NCC2=CC=CO2)=C3N=CNC3=N1
Molekylvægt (g/mol) 249.66
Procent renhed 98%