Få mere at vide
2-Chloro-7-hydroxy Phenothiazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-7-hydroxy Phenothiazine |
| CAS | 2002-32-6 |
| Molekylær formel | C12H8ClNOS |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 8-Chloro-phenothiazin-3-ol, 8-Chloro-10H-phenothiazin-3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8ClNOS/c13-7-1-4-11-10(5-7)14-9-3-2-8(15)6-12(9)16-11/h1-6,14-15H |
| SMIL | Oc1ccc2Nc3cc(Cl)ccc3Sc2c1 |
| IUPAC navn | 8-chloro-10H-phenothiazin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.72 |
| Formel vægt | 249.0015 |