Få mere at vide
2-Chloro-7-cyclopentyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-7-cyclopentyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic Acid |
| CAS | 1211443-58-1 |
| Molekylær formel | C12H12ClN3O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12ClN3O2/c13-12-14-6-7-5-9(11(17)18)16(10(7)15-12)8-3-1-2-4-8/h5-6,8H,1-4H2,(H,17,18) |
| SMIL | C1CCC(C1)N2C(=CC3=CN=C(N=C32)Cl)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-chloro-7-cyclopentyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.7 |
| Formel vægt | 265.0618 |