Få mere at vide
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzo[d]thiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzo[d]thiazole |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3ClF3NOS/c9-7-13-5-2-1-4(3-6(5)15-7)14-8(10,11)12/h1-3H |
| Formel vægt | 252.9576 |