Få mere at vide
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466767
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466767 250 mg 250mg
15456767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15466767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33877.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1261673-70-4
Molekylær formel C7H5ClF3NO
Molekylvægt (g/mol) 211.568
MDL nummer MFCD07779302
InChI nøgle NNDFBODLWFJOSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-trifluoromethoxy aniline
PubChem CID 86277618
IUPAC navn 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)N)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Mængde 250 mg
Fysisk form Væske
FN nummer UN2810
Formel vægt 211.57
Procent renhed 97%