Få mere at vide
2-Klor-6-(trichloromethyl)pyridin, 98%
Beskrivelse
2-chlor-6-(trichlormethyl)pyridin er
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-chlor-6-(
trichlormethyl)pyridin er opløseligt
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine |
| Smeltepunkt | 60 °C til 65 °C |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | 100 °C (212 °F) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1618997 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i 10 mg/ml ethanol. |
| Formel vægt | 230.9 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |