Få mere at vide
2-Klor-6-(trichloromethyl)pyridin, 98%
Artikelnummer. 15422749
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422749 1 g 1g
15432749 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66418.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1929-82-4 | C6H3Cl4N | 230,90 g/mol
2-chlor-6-(trichlormethyl)pyridin er
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-chlor-6-(
trichlormethyl)pyridin er opløseligt
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1929-82-4
Molekylær formel C6H3Cl4N
Molekylvægt (g/mol) 230.90
MDL nummer MFCD00072500
InChI nøgle DCUJJWWUNKIJPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-trichloromethyl pyridine, nitrapyrin, n-serve, pyridine, 2-chloro-6-trichloromethyl, dowco-163, n-serve nitrogen stabilizer, caswell no. 217, nitrapyrine iso-french, unii-8pce86u01w, nitrapyrin ansi:bsi:iso
PubChem CID 16004
ChEBI CHEBI:81935
IUPAC navn 2-chlor-6-(trichlormethyl)pyridin
SMIL ClC1=CC=CC(=N1)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Smeltepunkt 60 °C til 65 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 100 °C (212 °F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1618997
Opløselighedsinformation Opløselig i 10 mg/ml ethanol.
Formel vægt 230.9
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrapyrin