Få mere at vide
2-chlor-6-nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023526
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11453387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17172.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 603-86-1 | C6H4ClNO3 | 173.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-86-1
Molekylær formel C6H4ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 173.55
MDL nummer MFCD00024233
InChI nøgle ICCYFVWQNFMENX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-nitrophenol, phenol, 2-chloro-6-nitro, 6-chloro-2-nitrophenol, 2-chloro-6-nitro-phenol, pubchem4103, 2-nitro-6-chlorophenol, acmc-1aych, 2-chloro-6-nitro-pheno, 2-chlor-6-nitro-phenol, ksc494c1j
PubChem CID 11784
IUPAC navn 2-chlor-6-nitrophenol
SMIL OC1=C(Cl)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-nitrophenol
Smeltepunkt 69°C to 71°C
Lugt Characteristic
Mængde 1 g
Formel vægt 173.56
Procent renhed 98%