Få mere at vide
2-klor-6-nitrobenzothiazol, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-6-nitrobenzothiazole |
| Smeltepunkt | 185 °C til 189 °C |
| Molekylær formel | C7H13N |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | diallylmethylamine, methyldiallylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propenyl, n-allyl-n-methylprop-2-en-1-amine, methylbis prop-2-en-1-yl amine, methyldiprop-2-enylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propen-1-yl, diallyl methylamine, n-methyldiallylamin, n-methyldiallylamine |
| InChI nøgle | WGESLFUSXZBFQF-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CN(CC=C)CC=C |
| IUPAC navn | N-methyl-N-prop-2-enylprop-2-en-1-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.19 |
| PubChem CID | 75501 |
| Vis mere |