Få mere at vide
2-klor-6-nitrobenzothiazol, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-6-nitrobenzothiazole |
| Smeltepunkt | 185 °C til 189 °C |
| Molekylær formel | C7H3ClN2O2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-chloro-6-nitrobenzothiazole, 2-chloro-6-nitrobenzo d thiazole, 2-chloro-6-nitro-benzothiazole, benzothiazole, 2-chloro-6-nitro, 2-chloro-6-nitrobenzo thiazole, 6-nitro-2-chlorobenzothiazole, pubchem21727, 6-nitro-2-chlorbenzothiazol, 2-chloro-6-nitrobenzthiazole, 2-chloro-6-nitro-benzothiazol |
| InChI nøgle | KUCSJGBXJBQHNI-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])SC(=N2)Cl |
| IUPAC navn | 2-chlor-6-nitro-1,3-benzothiazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.62 |
| PubChem CID | 75476 |
| Vis mere |