Få mere at vide
2-Chloro-6-morpholinopyran-4-one (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-6-morpholinopyran-4-one |
| CAS | 119671-47-5 |
| Molekylær formel | C9H10ClNO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Chloro-6-(4-morpholinyl)-4H-pyran-4-one, 2-Chloro-6-(morpholin-4-yl)-4H-pyran-4-one, 2-Chloro-6-(morpholin-4-yl)pyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO3/c10-8-5-7(12)6-9(14-8)11-1-3-13-4-2-11/h5-6H,1-4H2 |
| SMIL | ClC1=CC(=O)C=C(O1)N2CCOCC2 |
| IUPAC navn | 2-chloro-6-morpholin-4-ylpyran-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.63 |
| Formel vægt | 215.0349 |