Learn More
2-Klor-6-methylthiophenol, 96%
Product Code. 11358465
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11358465 1 g 1g
11368465 5 g 5g
11378465 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11358465 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L10499.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Add to basket
CAS: 18858-05-4 | C7H7ClS | 158,643 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18858-05-4
Molekylær formel C7H7ClS
Molekylvægt (g/mol) 158.643
MDL nummer MFCD00041422
InChI nøgle WNRLJMYSWRBJIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylthiophenol, methyl thiyl chlorobenzene, acmc-1br13, 2-chloro-6-methyl-thiophenol, benzenethiol,2-chloro-6-methyl, 6-chloro-2-methylbenzene-1-thiol
PubChem CID 4130239
IUPAC navn 2-chlor-6-methylbenzenthiol
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)Cl)S
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methylthiophenol
Kogepunkt 135°C to 136°C (35 mmHg)
Brydningsindeks 1.595
Mængde 1 g
Beilstein 1932749
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 158.65
Procent renhed 96%