Få mere at vide
2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10802271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10802271
Brand: Thermo Scientific Acros 434300010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89581-58-8
Molekylær formel C6H5ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.57
MDL nummer MFCD00833002
InChI nøgle FBXGLOGQWMGIER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-4-methylpyrimidine-6-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl
PubChem CID 10535213
IUPAC navn 2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylic acid
SMIL CC1=NC(=NC(=C1)C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylic acid
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 172°C to 173°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 172.57
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.