Få mere at vide
2-chlor-6-methylpyrimidin-4,5-diamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682453
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10682453 250 mg 250mg
10742693 1 g 1g
10787105 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10682453 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RJC03992CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 63211-98-3
Molekylær formel C5H7ClN4
Molekylvægt (g/mol) 158.59
MDL nummer MFCD01764685
InChI nøgle KSGKEVCHVYUUDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine, 4,5-diamino-2-chloro-6-methylpyrimidine, 2-chloro-6-methyl-pyrimidine-4,5-diamine, 2-chloranyl-6-methyl-pyrimidine-4,5-diamine
PubChem CID 275295
IUPAC navn 2-chlor-6-methylpyrimidin-4,5-diamin
SMIL CC1=NC(Cl)=NC(N)=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methylpyrimidine-4, 5-diamine
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 158.59
Procent renhed 95%