Få mere at vide
2-chlor-6-methylpyrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505303
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10505303 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10482983 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10505303 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07699DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 38557-71-0
Molekylær formel C5H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 128.56
MDL nummer MFCD00055032
InChI nøgle CKUVSPQGYLELRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methyl-pyrazine, pyrazine, 2-chloro-6-methyl, 6-chloro-2-methylpyrazine, 2-chloro-6-methyl-1,4-diazine, 2-methyl-6-chloropyrazine, pubchem18034, acmc-1afqe, 2-chloro-6 methylpyrazine, ksc497m1j
PubChem CID 7170095
IUPAC navn 2-chlor-6-methylpyrazin
SMIL CC1=CN=CC(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methylpyrazine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 128.56
Procent renhed 97%