Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Chloro-6-methylpyrazine, 97%
Artikelnummer. 15460449
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460449 1 g 1g
15470449 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460449 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H63650.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 38557-71-0
Molekylær formel C5H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 128.56
MDL nummer MFCD00055032
InChI nøgle CKUVSPQGYLELRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methyl-pyrazine, pyrazine, 2-chloro-6-methyl, 6-chloro-2-methylpyrazine, 2-chloro-6-methyl-1,4-diazine, 2-methyl-6-chloropyrazine, pubchem18034, acmc-1afqe, 2-chloro-6 methylpyrazine, ksc497m1j
PubChem CID 7170095
IUPAC navn 2-chloro-6-methylpyrazine
SMIL CC1=CN=CC(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methylpyrazine
Mængde 1 g
Formel vægt 128.56
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid