Få mere at vide
2-Chloro-6-methylphenyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. 11342547
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342547 5 g 5g
11332547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11342547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11645.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 40398-01-4 | C8H6ClNO | 167.592 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40398-01-4
Molekylær formel C8H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 167.592
MDL nummer MFCD00037030
InChI nøgle FBTQQNYGMICJQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylphenyl isocyanate, 2-chloro-6-methylphenylisocyanate, benzene, 1-chloro-2-isocyanato-3-methyl, acmc-1ake5, 2-chloro-6-methylbenzenisocyanate, 2-chloro 6-methyl phenylisocyanate, 2-chloro 6-methyl phenyl isocyanate, 2-chloro-1-isocyanato-6-methyl benzene, 1-chloro-2-isocyanato-3-methyl-benzene, 6-chloro-2-methylphenylisocyanate
PubChem CID 268123
IUPAC navn 1-chlor-2-isocyanato-3-methylbenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)Cl)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methylphenyl isocyanate
Tæthed 1.231
Mængde 5 g
Brydningsindeks 1.557
FN nummer UN2206
Beilstein 2690768
Kogepunkt 79°C to 80°C (2 mmHg)
Formel vægt 167.6
Procent renhed 97%