Få mere at vide
2-Klor-6-methylphenol, TRC
Artikelnummer. 30367178
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30367178 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30367178 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC350145250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methylphenol
CAS 87-64-9
Molekylær formel C7 H7 Cl O
Mængde 250 mg
Synonym o-Cresol, 6-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-6-methylphenol, 2-Methyl-6-chlorophenol, 3-Chloro-2-hydroxytoluene, 6-Chloro-2-methylphenol, 6-Chloro-o-cresol, NSC 2878
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,9H,1H3
SMIL Cc1cccc(Cl)c1O
IUPAC navn 2-klor-6-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 142.58
Formel vægt 142.0185