Få mere at vide
2-chlor-6-methylnicotinamid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10500173
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10500173 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10089541 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10500173 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB04933DA
Kemiske identifikatorer
CAS 54957-84-5
Molekylær formel C7H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 170.596
MDL nummer MFCD00173783
InChI nøgle QFRWKKWOCPTEKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylnicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxamide, 2-chloro-6-methylincotinamide, 6-methyl-2-chloronicotinamide
PubChem CID 2799581
IUPAC navn 2-chlor-6-methylpyridin-3-carboxamid
SMIL CC1=NC(=C(C=C1)C(=O)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methylnicotinamide
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 170.6
Procent renhed 95%