Få mere at vide
2-chlor-6-methylisonicotinsyre, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10510743
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10510743 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10520743 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10269763 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10510743 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF03759DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 25462-85-5
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
InChI nøgle ZGZMEKHQIZSZOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylisonicotinic acid, 2-chloro-6-picoline-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, 2-methyl-6-chloropyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-pyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-isonicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-6-methylisonicotinicacid, pubchem17665
PubChem CID 141209
IUPAC navn 2-chlor-6-methylpyridin-4-carboxylsyre
SMIL CC1=NC(=CC(=C1)C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 171.58
Procent renhed 95%