Få mere at vide
2-Klor-6-methylbenzonitril, 98%
Artikelnummer. 11360174
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11360174 5 g 5g
11350174 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11360174 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00706.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6575-09-3 | C8H6ClN | 151,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6575-09-3
MDL nummer MFCD00001782
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methylbenzonitrile
Smeltepunkt 79 °C til 83 °C
Mængde 5 g
Lugt Karakteristik
Molekylær formel C7H5ClN2
FN nummer UN3439
Beilstein 2246414
Synonym 6-chloroanthranilonitrile, benzonitrile, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzonitrile, 3-chloro-2-cyanoaniline, pubchem4614, acmc-1b6zr, 6-amino-2-chlorobenzonitrile, ksc497g6t, 2-amino-6-chloro benzonitrile, benzonitrile,2-amino-6-chloro
Kogepunkt 143 °C (38 mmHg)
InChI nøgle MEJVTQKBWPYBFG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)N
IUPAC navn 2-amino-6-chlorbenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 152.58
PubChem CID 81056
Formel vægt 151.6
Procent renhed 98%