Få mere at vide
2-klor-6-methylbenzensulfonylchlorid, 98 %
Artikelnummer. 11321997
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321997 5 g 5g
11311997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07629.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 25300-37-2 | C7H6Cl2O2S | 225,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 25300-37-2
Molekylær formel C7H6Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 225.08
MDL nummer MFCD00051767
InChI nøgle FJVZVTWCAGCLCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-6-methyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-20a0m7, chloro 2-chloro-6-methylphenyl sulfone, 2-chloro-6-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzene sulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzene-sulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-6-methyl
PubChem CID 15725370
SMIL CC1=C(C(Cl)=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methylbenzenesulfonyl chloride
Kogepunkt 132°C to 134°C (0.5 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2722659
IUPAC navn 2-chlor-6-methylbenzensulfonylchlorid
Formel vægt 225.09
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.