Få mere at vide
2-klor-6-methylbenzensulfonylchlorid, 98 %
Artikelnummer. 11311997
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311997 1 g 1g
11321997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07629.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 25300-37-2 | C7H6Cl2O2S | 225,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25300-37-2
Molekylær formel C7H6Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 225.08
MDL nummer MFCD00051767
InChI nøgle FJVZVTWCAGCLCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-6-methyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-20a0m7, chloro 2-chloro-6-methylphenyl sulfone, 2-chloro-6-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzene sulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzene-sulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-6-methyl
PubChem CID 15725370
SMIL CC1=C(C(Cl)=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methylbenzenesulfonyl chloride
Kogepunkt 132°C to 134°C (0.5 mmHg)
Brydningsindeks 1.581
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2722659
Følsomhed Moisture sensitive
IUPAC navn 2-chlor-6-methylbenzen-1-sulfonylchlorid
Formel vægt 225.09
Procent renhed 98%