Få mere at vide
2-Klor-6-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30363243
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363243 100 g
30350016 10 g
30364699 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363243 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC369070100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-63-8
Molekylær formel C7 H8 Cl N
Molekylvægt (g/mol) 141.6
Synonym o-Toluidine, 6-chloro- (8CI), 2-Chloro-6-methylbenzenamine, (2-Chloro-6-methylphenyl)amine, 2-Amino-3-chlorotoluene, 2-Chloro-6-methylaniline, 2-Methyl-6-chloroaniline, 3-Chloro-2-aminotoluene, 6-Chloro-2-methylaniline, 6-Chloro-o-toluidine, NSC 60121
IUPAC navn 2-chloro-6-methylanilin
SMIL Cc1cccc(Cl)c1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methylaniline
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Formel vægt 141.0345