Få mere at vide
2-chlor-6-methyl-4-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 195.57 |
| Procent renhed | 97% |