Få mere at vide
2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15289816 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15289816 5 g 5g
15279816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15289816 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452440050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1099597-74-6
Molekylær formel C7H5ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 195.57
InChI nøgle DIFCQOVMVHCCHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methyl-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-6-methyl-3-trifluoromethyl, 2-chloro-3-trifluoromethyl-6-methylpyridine, pyridine, 2-?chloro-?6-?methyl-?3-? trifluoromethyl ?
PubChem CID 37863457
IUPAC navn 2-chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
SMIL CC1=NC(=C(C=C1)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 30°C to 32°C
Kogepunkt 84°C to 86°C (24.0 Torr)
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 195.57
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.