Få mere at vide
2-chlor-6-methoxyisonicotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334492
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10334492 1 g 1g
10405912 10 g 10g
10307734 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10334492 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF03693DA
Kemiske identifikatorer
CAS 15855-06-8
Molekylær formel C7H6ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 187.579
MDL nummer MFCD00173928
InChI nøgle PJQBTHQTVJMCFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methoxyisonicotinic acid, 2-chloro-6-methoxy-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methoxy, 2-chloro-6-methoxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methoxyisonicotinicacid, acmc-1bs54, ksc173i0h, 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylicacid
PubChem CID 2782124
IUPAC navn 2-chlor-6-methoxypyridin-4-carboxylsyre
SMIL COC1=NC(=CC(=C1)C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methoxyisonicotinic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 187.58
Procent renhed 97%