Få mere at vide
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-6-methoxybenzonitrile |
| CAS | 6575-10-6 |
| Molekylær formel | C8 H6 Cl N O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClNO/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,1H3 |
| SMIL | COc1cccc(Cl)c1C#N |
| IUPAC navn | 2-chloro-6-methoxybenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.59 |
| Formel vægt | 167.0138 |