Få mere at vide
2-Klor-6-methoxy-7-deazapurin, TRC
Artikelnummer. 30353930
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353930 100 mg
30367170 500 mg
30362022 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30353930 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC367950100MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96022-77-4
Molekylær formel C7 H6 Cl N3 O
Molekylvægt (g/mol) 183.6
IUPAC navn 2-chlor-4-methoxy-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
SMIL COc1[nH]c(Cl)nc2nccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methoxy-7-deazapurine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6ClN3O/c1-12-6-4-2-3-9-5(4)10-7(8)11-6/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
Formel vægt 183.0199