Få mere at vide
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine, 98%
Artikelnummer. 15431119
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431119 100 g 100g
15421119 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64076.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38533-61-8 | C6H5ClN2O3 | 188.57 g/mol
6-methoxy-3-nitropyridin-2-carbonitril blev syntetiseret ud fra 2-chlor-6-methoxy-3-nitropyridin. Reatant i suzuki- og negishi-koblingsreaktionen. Også som fint kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 6
-methoxy-3-nitropyridin-2-carbonitril blev syntetiseret ud fra 2-chlor-6-methoxy-3-nitropyridin. Reatant i suzuki- og negishi-koblingsreaktionen. Også som fint kemisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38533-61-8
Molekylær formel C6H5ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 188.57
MDL nummer MFCD00130268
InChI nøgle DVRGUTNVDGIKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-nitro-6-methoxypyridine, pyridine, 2-chloro-6-methoxy-3-nitro, 2-chloro-6-methoxy-3-nitro-pyridine, 2-chloro-6-methoxy-3 or 5-nitropyridine, pubchem4044, acmc-1agmz, ksc226c7t, 2-chloro-3nitro-6-methoxy-pyridine, 6-methoxy-2-chloro-3-nitropyridine, 2-chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
PubChem CID 2795029
IUPAC navn 2-chlor-6-methoxy-3-nitropyridin
SMIL COC1=CC=C(C(Cl)=N1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
Smeltepunkt 78°C to 80°C (literature)
Farve Hvid til gul
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1454907
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 188.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver