Få mere at vide
2-chlor-6-methoxy-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782313
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10782313 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10782313 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RJC01057EA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
CAS 38533-61-8
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H5ClN2O3
MDL nummer MFCD00130268
Mængde 10 g
Synonym 2-chloro-3-nitro-6-methoxypyridine, pyridine, 2-chloro-6-methoxy-3-nitro, 2-chloro-6-methoxy-3-nitro-pyridine, 2-chloro-6-methoxy-3 or 5-nitropyridine, pubchem4044, acmc-1agmz, ksc226c7t, 2-chloro-3nitro-6-methoxy-pyridine, 6-methoxy-2-chloro-3-nitropyridine, 2-chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
InChI nøgle DVRGUTNVDGIKTP-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=C(C(Cl)=N1)[N+]([O-])=O
IUPAC navn 2-chlor-6-methoxy-3-nitropyridin
Molekylvægt (g/mol) 188.57
PubChem CID 2795029
Formel vægt 188.57
Procent renhed 97%