Få mere at vide
2-chlor-6-hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474544
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474544 25 g 25g
11484544 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474544 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13164.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16879-02-0 | C5H4ClNO | 129.543 g/mol
6-chlor-2-hydroxypyridin blev brugt til at studere syntese, elektrokemi, spektroskopiske egenskaber og røntgenkrystalstruktur af Os2Cl(chp)4 (chp = 6-chlor-2-hydroxypyridinat) kompleks. Det gennemgår smeltereaktion med Os2(O2CCH3)4CI2 ved 145 C °for at give Os2CI4(chp) og Os2Cl(chp)4.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-chlor-2-hydroxypyridin blev brugt til at studere syntese, elektrokemi, spektroskopiske egenskaber og røntgenkrystalstruktur af Os2Cl(chp)4 (chp = 6-chlor-2-hydroxypyridinat) kompleks. Det gennemgår smeltereaktion med Os2(O2CCH3)4CI2 ved 145 °C for at give Os2CI4(chp) og Os2Cl(chp)4.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16879-02-0
Molekylær formel C5H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 129.543
MDL nummer MFCD00006278
InChI nøgle CLNNBQDAAGDAHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropyridin-2-ol, 2-chloro-6-hydroxypyridine, 6-chloro-2-pyridinol, 6-chloro-2-hydroxypyridine, 6-chloropyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 6-chloro, 6-chloro-2 1h-pyridinone, 6-chloro-2-pyridone, 6-chloropyridn-2-ol, 2 1h-pyridone, 6-chloro
PubChem CID 85621
IUPAC navn 6-chlor-lH-pyridin-2-on
SMIL C1=CC(=O)NC(=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-hydroxypyridine
Smeltepunkt 129°C to 131°C
Flammepunkt 163°C (325°F)
Mængde 25 g
Beilstein 108665
Formel vægt 129.55
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-6-hydroxypyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloropyridin-2-ol