Få mere at vide
2-Chloro-6-fluorophenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-6-fluorophenylacetic Acid |
| CAS | 37777-76-7 |
| Molekylær formel | C8 H6 Cl F O2 |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClFO2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)Cc1c(F)cccc1Cl |
| IUPAC navn | 2-(2-chloro-6-fluorophenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.58 |
| Formel vægt | 188.004 |